Bismut ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Ampuled under argon
38619.09 38619.18
38619.09EA 2290 DKK
38619.09 38619.18
Bismut ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molekylvægt: 208.98 g/mol
Kogepunkt: 1490
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297