Bismut ≥99.999% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35854.14
35854.22
35854.14EA
3440
DKK
35854.14
35854.22
Bismut ≥99.999% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismuth
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: ≈12.5g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 271…272 °C Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134033 CAS-nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |