Bismut ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14442.22 14442.36 14442.A3
14442.22EA 930 DKK
14442.22 14442.36 14442.A3
Bismut ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297