Bismut ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 1290 DKK
12208.30 12208.A1 12208.A7
Bismut ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)
Bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297