Bismut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 969 DKK
10109.22 10109.36 10109.A3
Bismut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismuth
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molekylvægt: 208.98 g/mol
Kogepunkt: 1490
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297