Bismut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00915.30 00915.A1
00915.30EA 2520 DKK
00915.30 00915.A1
Bismut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismuth
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297