Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 1120 DKK
11071.09 11071.18 11071.30
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molekylvægt: 121.76 g/mol
Kogepunkt: 1637
Smeltepunkt: 630
Massefylde: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN nummer: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733