Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
00428.06 00428.14 00428.22
00428.06EA 641 DKK
00428.06 00428.14 00428.22
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molekylvægt: 121.76 g/mol
Kogepunkt: 1637
Smeltepunkt: 630
Massefylde: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN nummer: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733