Centrifuger, bordplade, ventileret/kølet, 5810 / 5810 R (Generelt laboratorieprodukt)
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5810000.010 5810000.320 5810000.420 5810000.525 5810000.620 5811000.015 5811000.325 5811000.420 5811000.620 5811000.820
521-2428EA 43600 DKK
521-2428 521-2640 521-2642 521-2644 521-3508 521-3509 521-2641 521-2643 521-2645 EPPE5811000.820
Centrifuger, bordplade, ventileret/kølet, 5810 / 5810 R (Generelt laboratorieprodukt)
Centrifuger Bordcentrifuger
Universalcentrifuger - ventilerede eller med køl, som kan anvendes med vinkel- og udsvingsrotorer med høj kapacitet samt stort set alle rør fra 0,5 til 400 ml, der fås i handlen. Adaptere kan stables, indtil den ønskede rørhøjde er nået, og derefter sænkes ned i de rektangulære holdere. De stabile plastadaptere er robust konstrueret og nemme at rengøre; de kan endda autoklaveres uden at skulle skilles ad i tilfælde af kontamination med biologisk aktivt prøvemateriale.
  • Automatisk rotorgenkendelse registrerer rotortypen og indstiller den maksimalt tilladte hastighed
  • Hurtig, enkel programmering af værdier for tid, temperatur (kølede modeller), hastighed/g-påvirkning og radius
  • Op til 35 brugerdefinerede programmer
  • Motoriseret låglukning
  • 5810 R: har en fast cool-funktion, og standby-køling - holder rotorkammeret på den indstillede temperatur, når låget er lukket