Tin, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43461.22 43461.14
43461.22EA 9790 DKK
43461.22 43461.14
Tin, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Tin
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587