Tin ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 5430 DKK
43341.BY 43341.BU
Tin ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tin
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.310
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587