Tin ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43236.GH 43236.HP 43236.FI
43236.GHEA 2460 DKK
43236.GH 43236.HP 43236.FI
Tin ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Tin
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈36g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587