Tin ≥99.8% (metals basis), folie, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43235.GH 43235.HP 43235.FI
43235.GHEA 1490 DKK
43235.GH 43235.HP 43235.FI
Tin ≥99.8% (metals basis), folie, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Tin
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈18.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Kogepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 232 °C
Massefylde: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587