Tin ≥99.5%, mossy ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39640.18
39640.30
39640.18EA
526
DKK
39640.18
39640.30
Tin ≥99.5%, mossy ACS
Tin
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Melting Point: 231.9 deg C
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Molekylvægt: 118.71 g/mol Kogepunkt: 2270 Smeltepunkt: 232 Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |