Tin ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14148.BU
14148.BY
14148.BUEA
1540
DKK
14148.BU
14148.BY
Tin ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.23g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Kogepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 232 °C Massefylde: 7,31 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |