Tin ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12602.GH
12602.HP
12602.GHEA
1390
DKK
12602.GH
12602.HP
Tin ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Tin
Purity: 99.85%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈234g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Molekylvægt: 118.71 g/mol Kogepunkt: 2270 Smeltepunkt: 232 Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |