Tin ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 574 DKK
11906.G1 11906.G5 11906.G9
Tin ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tin
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587