Tin ≥99.9985% (metals basis), tråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11904.BU 11904.BY 11904.CC
11904.BUEA 720 DKK
11904.BU 11904.BY 11904.CC
Tin ≥99.9985% (metals basis), tråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Tin
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈22.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Kogepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 232 °C
Massefylde: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587