Tin ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
11013.04EA 508 DKK
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
Tin ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Tin
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587