Tin ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11009.06 11009.14 11009.22
11009.06EA 964 DKK
11009.06 11009.14 11009.22
Tin ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Tin
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Teardrop Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587