Tin ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10790.G1 10790.G5
10790.G1EA 1320 DKK
10790.G1 10790.G5
Tin ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Tin
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈58g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587