Tin ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 681 DKK
10379.22 10379.36 10379.A3
Tin ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Tin
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587