Tin ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10378.22 10378.36
10378.22EA 676 DKK
10378.22 10378.36
Tin ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Tin
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587