Tin ≥99.85% (metals basis), pulver -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00941.22
00941.36
00941.22EA
895
DKK
00941.22
00941.36
Tin ≥99.85% (metals basis), pulver -100 mesh
Tin
Purity: 99.85%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |