Tin ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00941.22 00941.36
00941.22EA 895 DKK
00941.22 00941.36
Tin ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
Tin
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587