Tin ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 1520 DKK
00929.KF 00929.KJ
Tin ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Tin
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587