Tin ≥99.998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00788.06 00788.14
00788.06EA 1680 DKK
00788.06 00788.14
Tin ≥99.998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Tin
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈0.52cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 232
Massefylde: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587