Tin ACS 30 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
420995000 420991000
ACRO420995000EA 1850 DKK
ACRO420995000 ACRO420991000
Tin ACS 30 mesh
Tin
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 231.9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Metallic granular powder
Titration Complexometric ≥99.5 %
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm