Tin 99.8%, powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
317801000 317805000
ACRO317801000EA 398 DKK
ACRO317801000 ACRO317805000
Tin 99.8%, powder -325 mesh
Tin
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 231.9 °C
Massefylde: 7.3 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %