Tin, granular 0.1 --> 0.8 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
222571000 222575000
ACRO222571000EA 396 DKK
ACRO222571000 ACRO222575000
Tin, granular 0.1 --> 0.8 mm
Tin
Formel: Sn
Molekylvægt: 118.71 g/mol
Kogepunkt: 2270
Smeltepunkt: 231.9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Granular powder
Particle size 0.1 to 0.8 mm
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Bismuth (Bi) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤700 ppm