Grafit, plate_HOPG 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43834.KF 43834.KJ
43834.KFEA 6470 DKK
43834.KF 43834.KJ
Grafit, plate_HOPG 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Grafit
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle Sensitivity: Air and Light Sensitive MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560