Grafit 99 Metals basis, rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43800.KG 43800.KJ
43800.KGEA 2020 DKK
43800.KG 43800.KJ
Grafit 99 Metals basis, rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Grafit
Purity: 99% Physical Form: ≈1.3kg/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560