Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 3030 DKK
43319.A1 43319.30 43319.18
Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Grafit
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560