Grafit (natural) ≥99.8% (metals basis), soluble -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43209.A1 43209.30 43209.18
43209.A1EA 1660 DKK
43209.A1 43209.30 43209.18
Grafit (natural) ≥99.8% (metals basis), soluble -325 mesh
Grafit
Purity: 99.8% CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Flakes Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560