Grafit natural 99,8 Metals basis, flake -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
43209.A1
43209.30
43209.18
43209.A1EA
1660
DKK
43209.A1
43209.30
43209.18
Grafit natural 99,8 Metals basis, flake -325 mesh
Grafit
Purity: 99.8%
CAS No.: 7782-42-5
Physical Form: Flakes
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00144065
Formel:
C Molekylvægt: 12.01 g/mol Smeltepunkt: 3827 Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS-nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN nummer: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,04560 |