Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 1530 DKK
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Grafit
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560