Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42953.CG 42953.VA 42953.VU
42953.CGEA 1800 DKK
42953.CG 42953.VA 42953.VU
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Grafit
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560