Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42952.CG 42952.VA 42952.VU
42952.CGEA 1630 DKK
42952.CG 42952.VA 42952.VU
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Grafit
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560