Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
40795.TB 40795.TC 40795.TD
40795.TBEA 2430 DKK
40795.TB 40795.TC 40795.TD
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Grafit
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560