Grafit ≥99.9% (metals basis), powder -20/+100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
40769.30 40769.A1
40769.30EA 570 DKK
40769.30 40769.A1
Grafit ≥99.9% (metals basis), powder -20/+100 mesh
Grafit
Purity: 99.9% Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560