Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40765.KMEA 3090 DKK
40765.KM 40765.KN
Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Grafit
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560