Grafit natural 99,9995 Metals basis, powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
14735.TAEA 868 DKK
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
Grafit natural 99,9995 Metals basis, powder -100 mesh
Grafit
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560