Grafit 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 1360 DKK
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Grafit 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Grafit
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 1.12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560