Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10135.KI 10135.KL
10135.KIEA 961 DKK
10135.KI 10135.KL
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Grafit
Purity: 99% Physical Form: ≈40g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560