Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10134.KG 10134.KJ
10134.KGEA 610 DKK
10134.KG 10134.KJ
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Grafit
Purity: 99% Physical Form: ≈130g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560