Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 1370 DKK
10132.RI 10132.RJ
Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Grafit
MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560