Glassy carbon, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45004.DMEA 6230 DKK
45004.DM 45004.DJ
Glassy carbon, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.44g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818