Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43489.30 43489.18
43489.30EA 6720 DKK
43489.30 43489.18
Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type 1
Glassy carbon
Formel: C
Smeltepunkt: 3652 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818