Glassy carbon 99, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
42825.DJEA 4830 DKK
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
Glassy carbon 99, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.18g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818