Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42824.DJ
42824.DM
42824.DT
42824.DR
42824.DJEA
3080
DKK
42824.DJ
42824.DM
42824.DT
42824.DR
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.10g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Molekylvægt: 12.01 g/mol Smeltepunkt: 3652 Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |